Få mere at vide
Sodium Metatungstate Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Metatungstate Hydrate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/6Na.2H2O.38O.12W/h;;;;;;2*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*-1;;;;;;;;;;;;+2/p-2 |
| Formel vægt | 2987.162 |