Få mere at vide
Sodium metatungstate hydrate, crystalline
Artikelnummer. 10091601 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10091601 50 g Glasflaske 50g
10173281 250 g Glasflaske 250g
10423075 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10091601 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 304090500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 652154-12-6 | H2Na6O40W12·xH2O | 2986.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 652154-12-6
Molekylær formel H2Na6O40W12·xH2O
MDL nummer MFCD00150663
Synonym Sodium polytungstate Hydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metatungstate hydrate
Farve Hvid til gul
Fysisk form Crystalline Powder or Beads
Mængde 50 g
Lineær formel Na6[H2W12O40]·xH2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: >1000g/L (20°C).
Formel vægt 2986.13
Procent renhed ≥85% (WO3)
Emballage Glasflaske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metatungstate hydrate, crystalline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.