Få mere at vide
Natriummetatungstat, 2,82 densitet opløsning i vand, stabiliseret
Artikelnummer. 10693502 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10693502 250 mL Glasflaske 250ml
10603702 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10693502 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 304102500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4125.00 DKK
    3865.73 DKK / 250ml
    Spare 259.27 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 12141-67-2 | H2Na6O40W12
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 12141-67-2
Molekylær formel H2Na6O40W12
MDL nummer MFCD00150663
Synonym Sodium polytungstate
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Sodium metatungstate
Farve Grøn til gul
Navn note 2,82 Densitetsopløsning i vand, stabiliseret
Tæthed 2.8200g/mL
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 2.82
Lineær formel Na6[H2W12O40]
Mængde 250 mL
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >1000 g/L vand (20 °C).
Formel vægt 2986.13
Procent renhed ≥67% (WO3)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consejos de prudencia
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.