Få mere at vide
Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
Artikelnummer. 10603702 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10603702 50 mL Glasflaske 50ml
10693502 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603702 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 304100500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12141-67-2 | H2Na6O40W12
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12141-67-2
Molekylær formel H2Na6O40W12
MDL nummer MFCD00150663
Synonym Sodium polytungstate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metatungstate
Farve Grøn til gul
Navn note 2.82 Density Solution in Water, Stabilized
Lineær formel Na6[H2W12O40]
Tæthed 2.8200g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: >1000g/L water (20°C).
Formel vægt 2986.13
Procent renhed ≥67% (WO3)
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 2.82
Mængde 50 mL
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.