Få mere at vide
Sodium Metasilicate, TRC
Artikelnummer. 30415992
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30415992 5 g
1 options
Artikelnummer. 30415992 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2244055G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Metasilicate
CAS 6834-92-0
Mængde 5 g
Molekylær formel Na2O3Si
Synonym Blue Meta, Crystamet, Disodium Metasilicate, Disodium Monosilicate, Disodium Silicate, Drymet 59, Mead Beads 2048, Metso 20, Metso 2048, Metso 510, Metso Pentabead 20, Metso-Beads 2048, Orthosil, P 84, P 84 (silicate), Purifeed 6N, R-SIL, S 108358, SMS, SP 20, SP 20 (silicate), Silicon Sodium Oxide (SiNa2O3), Simet 5G, Simet A, Simet AG, Simet AP, Simet GA 5, Sodium Metasilicate Anhydrous, Granular D, Sodium Metasilicate, Sodium Metasilicate (Na2SiO3), Sodium Silicate (Na2(SiO3)), Sodium Silicate (Na2SiO3), Sodium Silicate (Na6(SiO3)3), Sodium Silicon Oxide (Na2SiO3), Starso, Stixso NN
InChI formel InChI=1S/2Na.O3Si/c;;1-4(2)3/q2*+1;-2
SMIL [Na+].[Na+].[O-][Si](=O)[O-]
IUPAC navn disodium;dioxido(oxo)silane
Molekylvægt (g/mol) 122.06
Formel vægt 121.9412