Få mere at vide
Sodium Metasilicate Pentahydrate, Technical, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073547 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
3 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10746111 1 kg 1kg
10306440 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10746111 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/5360/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Sodium Metasilicate Pentahydrate, Technical, Fisher Chemical, Quantity: 3kg, CAS: 10213-79-3, White, Melting Point: 72 deg.C, Molecular Formula: H10Na2O8Si, Molecular Weight: 212.137, Packaging: Plastic powder jar, pH: 12.6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10213-79-3
Molekylær formel H10Na2O8Si
Molekylvægt (g/mol) 212.137
MDL nummer 149176
InChI nøgle ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate pentahydrate, silicic acid, disodium salt, pentahydrate, disodium oxosilanediolate pentahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, pentahydrate, 2na.so3i.5h2o, sodium meta-silicate pentahydrate, sodium silicate solution water glass, disodium dioxido oxo silane pentahydrate, sodium metasilicate pentahydrate, tech., disodium oxosilanebis olate pentahydrate
PubChem CID 61495
IUPAC navn disodium;dioxido(oxo)silane;pentahydrate
SMIL O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt 72°C
Farve White
pH 12.6
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Formel vægt 212.74g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metasilicate pentahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metasilicatepentahydrate, Sodiummetasilicate