Få mere at vide
Sodium metasilicate pentahydrate, tech.
Artikelnummer. 11387697
Mængde:
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11387697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014103.D9
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10213-79-3 | H10Na2O8Si | 212.137 g/mol
Natriummetasilikatpentahydrat anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af silica og zeolitter. Det finder anvendelse i vaske- og rengøringsmidler, papirmasse- og papirproduktion. Det bruges også til jordstabilisering, tætning, klæbemidler og bindemidler. Desuden bruges det til titaniumdioxidproduktion, maling til murværk og glas, spraybelægninger til tunnelkonstruktion. Ud over dette bruges det i frugt- og grøntsagervaske og desinfektionsmidler til overflader i kontakt med fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10213-79-3
Molekylær formel H10Na2O8Si
Molekylvægt (g/mol) 212.137
MDL nummer MFCD00149176
InChI nøgle ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate pentahydrate, silicic acid, disodium salt, pentahydrate, disodium oxosilanediolate pentahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, pentahydrate, 2na.so3i.5h2o, sodium meta-silicate pentahydrate, sodium silicate solution water glass, disodium dioxido oxo silane pentahydrate, sodium metasilicate pentahydrate, tech., disodium oxosilanebis olate pentahydrate
PubChem CID 61495
IUPAC navn dinatrium;dioxid(oxo)silan;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metasilicate pentahydrate
Smeltepunkt 72°C
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 5 x 1 kg
FN nummer UN3253
Merck Index 14,8642
Opløselighedsinformation Soluble in cold water.
Formel vægt 212.14 (122.06 Anhydrous)
Grad Teknisk
Lugt Odorless
Udseende White granules
Tæthed 1.75
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metasilicate pentahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium metasilicatepentahydrate