Få mere at vide
Sodium metasilicate nonahydrate, 44-47.5% total solids
Artikelnummer. 10607391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10607391 25 g Plastflaske 25g
10045740 500 g Plastflaske 500g
10388623 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10607391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419590250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13517-24-3 | Na2SiO3·9H2O | 284.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13517-24-3
Molekylær formel Na2SiO3·9H2O
Molekylvægt (g/mol) 284.19
MDL nummer MFCD00149175
InChI nøgle PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate nonahydrate, unii-d8d44215lz, sodium silicate nonahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, nonahydrate, disodium oxosilanebis olate nonahydrate, 2na.so3i.9h2o, sodium meta-silicate nonahydrate, disodium oxosilanediolate nonahydrate, disodium dioxido oxo silane nonahydrate, sodium oxosilanebis olate-water 1/9
PubChem CID 61639
IUPAC navn dinatrium;dioxid(oxo)silan;nonahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metasilicate nonahydrate
Smeltepunkt 72.0°C
Navn note 44 - 47.5% total solids
Farve Hvid
Fysisk form Granules or Granular Powder
Mængde 25 g
Lineær formel Na2SiO3·9H2O
Merck Index 15, 8804
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 284.19
Procent renhed 44 to 47.5% total solids
Emballage Plastflaske
Tæthed 2.61
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metasilicate nonahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.