Få mere at vide
Natriummetasilikat, vandfri, tek., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407914
Mængde:
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11337707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014106.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6834-92-0 | Na2O3Si | 122.062 g/mol
Natriummetasilikat anvendes som udgangsmateriale til zeolitter og silicakatalysatorer. Det virker som klæbemiddel og bindemiddel, korrosionshæmmende, gennemtrængende tætningsmiddel, koaguleringsmiddel i spildevandsbehandling, fikseringsmiddel til håndfarvning med reaktivt farvestof og rengøringsmidler. Det bruges også i kedelblandinger, rengøringsmidler, blegemidler, aluminiumsmalingsfjernere og vask af kulsyreholdige drikkeflasker. Det finder anvendelse i cementer, borevæsker, brandsikringstræ, ildfaste materialer og biler. Ydermere tjener det som overfladeaktivt middel, emulgator, befugtningsmiddel, suspenderingsmiddel, dispergeringsmiddel og anti-korrosivt middel i kedelvand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6834-92-0
Molekylær formel Na2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 122.062
MDL nummer MFCD00003492
InChI nøgle NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
IUPAC navn dinatrium;dioxid(oxo)silan
SMIL [O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metasilicate
Smeltepunkt 1088°C
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Soluble in cold water. Hydrolyzes in hot water. Insoluble in acids,alcohol and salt solutions.
Formel vægt 122.06
Grad Teknisk
Lugt Odorless
Udseende White granules
Tæthed 2.61 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metasilicate, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium metasilicate