Få mere at vide
Natriummetasilikat, vandfri, tek., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327707
Mængde:
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11327707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014106.D9
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6834-92-0 | Na2O3Si | 122.062 g/mol
Natriummetasilikat anvendes som udgangsmateriale til zeolitter og silicakatalysatorer. Det virker som klæbemiddel og bindemiddel, korrosionshæmmende, gennemtrængende tætningsmiddel, koaguleringsmiddel i spildevandsbehandling, fikseringsmiddel til håndfarvning med reaktivt farvestof og rengøringsmidler. Det bruges også i kedelblandinger, rengøringsmidler, blegemidler, aluminiumsmalingsfjernere og vask af kulsyreholdige drikkeflasker. Det finder anvendelse i cementer, borevæsker, brandsikringstræ, ildfaste materialer og biler. Ydermere tjener det som overfladeaktivt middel, emulgator, befugtningsmiddel, suspenderingsmiddel, dispergeringsmiddel og anti-korrosivt middel i kedelvand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6834-92-0
Molekylær formel Na2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 122.062
MDL nummer MFCD00003492
InChI nøgle NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
IUPAC navn dinatrium;dioxid(oxo)silan
SMIL [O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metasilicate
Smeltepunkt 1088°C
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 5 x 1 kg
Opløselighedsinformation Soluble in cold water. Hydrolyzes in hot water. Insoluble in acids,alcohol and salt solutions.
Formel vægt 122.06
Grad Teknisk
Lugt Odorless
Udseende White granules
Tæthed 2.61
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metasilicate, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium metasilicate
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis