Få mere at vide
Natriummetasilikat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11480452 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480452 100 g -
11490452 250 g -
11400462 500 g -
11410462 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11480452 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219138280
Kemiske identifikatorer
CAS 13517-24-3
Molekylær formel H18Na2O12Si
Molekylvægt (g/mol) 284.197
InChI nøgle PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate nonahydrate, unii-d8d44215lz, sodium silicate nonahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, nonahydrate, disodium oxosilanebis olate nonahydrate, 2na.so3i.9h2o, sodium meta-silicate nonahydrate, disodium oxosilanediolate nonahydrate, disodium dioxido oxo silane nonahydrate, sodium oxosilanebis olate-water 1/9
PubChem CID 61639
IUPAC navn dinatrium;dioxid(oxo)silan;nonahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Metasilicate
Mængde 100 g
Analyseprocentområde ≥97%
Formel vægt 284.2
Grad Reagens