Få mere at vide
Sodium Metaperiodate, Supelco™
Artikelnummer. 15877500
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
15877500 1 kg
1 options
Artikelnummer. 15877500 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1065971000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Metaperiodate
Smeltepunkt 270°C (Decomposes)
CAS 7790-28-5
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00003534
Synonym Sodium metaperiodate, Sodium periodate, Sodium metaperiodate
Molekylvægt (g/mol) 213.89
Grad Research
Tæthed 3.87 g/cm3 at 20°C