Få mere at vide
Natriummetaperiodat, ACS, 99,8-100,3%
Artikelnummer. 11458400
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458400 100 g 100g
11448400 500 g 500g
11438400 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458400 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044309.22
 Begrænset vare
På lager
Maksimalt niveau af urenheder: Andre halogener (som Cl) 0,02%, Mn 3ppm | CAS: 7790-28-5 | INaO4 | 213,89 g/mol
Natriummetaperjodat bruges som et oxidationsreagens involveret i oxidationen af cellulose. Det er involveret i spaltningen af vicinale dioler for at fremstille to aldehyder. Denne oxidation bruges almindeligvis til selektivt at mærke RNA, saccharider og andre forbindelser med vicinale dioler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-28-5
Molekylær formel INaO4
Molekylvægt (g/mol) 213.89
MDL nummer MFCD00003534
InChI nøgle JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC navn natrium; periodat
SMIL [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metaperiodate
Smeltepunkt 300 °C (dekomponering)
Navn note Til analyse ACS
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.8-100.3%
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, svovlsyre, salpetersyre og eddikesyre.
Formel vægt 213.89
Procent renhed ≥99.8%
Grad ACS
Lugt Lugtfri
Tæthed 3,86 g/cm3 ved 20 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metaperiodate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Periodic acid (HIO4), sodium salt