Få mere at vide
Sodium metaperiodate, 99.0%, for analysis EMSURE™ ACS, Reag. Ph Eur, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Metaperiodate |
| Smeltepunkt | 270°C (decomposes) |
| pH | 5.2 (50 g/L, H2O, 20°C) |
| Fysisk form | Crystals |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | Assay (iodometric): ≥ 99.0%; Assay (out of dried substance): 99.8 to 100.3% |
| Opløselighedsinformation | 91 g/L |
| Procent renhed | ≥99.0% |
| Grad | ACS |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Vis mere |