Få mere at vide
Natriummetaperiodat, 98%
Beskrivelse
Kilde til perjodsyre, som et analytisk reagens og som et oxidationsmiddel. Natriummetaperjodat bruges som et oxidationsreagens involveret i oxidationen af cellulose. Det er involveret i spaltningen af vicinale dioler for at fremstille to aldehyder. Denne oxidation bruges almindeligvis til selektivt at mærke RNA, saccharider og andre forbindelser med vicinale dioler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium metaperiodate |
| Smeltepunkt | 300 °C (dekomponering) |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Lysfølsom |
| Udseende | Farveløst pulver |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Tæthed | 4,174 g/cm3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium metaperiodate
- Fare
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Periodic acid