Få mere at vide
Natriummetaperiodat, 98%
Artikelnummer. 11331339
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331339 10 g 10g
11351339 100 g 100g
11321339 500 g 500g
11341339 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11331339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013798.09
Request Bulk or Custom Format
Kilde til periodisk syre, som analytisk reagens og som oxidationsmiddel | CAS: 7790-28-5 | INaO4 | 213,89 g/mol
Kilde til perjodsyre, som et analytisk reagens og som et oxidationsmiddel. Natriummetaperjodat bruges som et oxidationsreagens involveret i oxidationen af cellulose. Det er involveret i spaltningen af vicinale dioler for at fremstille to aldehyder. Denne oxidation bruges almindeligvis til selektivt at mærke RNA, saccharider og andre forbindelser med vicinale dioler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-28-5
Molekylær formel INaO4
Molekylvægt (g/mol) 213.89
MDL nummer MFCD00003534
InChI nøgle JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC navn natrium; periodat
SMIL [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metaperiodate
Smeltepunkt 300°C (decomposition)
Farve Farveløs
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Soluble in water,sulfuric acid,nitric acid and acetic acid.
Formel vægt 213.89
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Udseende Colorless powder
Tæthed 4.174 g/cm3