Learn More
Natriummetaperiodat, 98%
Product Code. 11321339
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Unit Size:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11321339 500 g 500g
11331339 10 g 10g
11351339 100 g 100g
11341339 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11321339 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 013798.36
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Kilde til periodisk syre, som analytisk reagens og som oxidationsmiddel | CAS: 7790-28-5 | INaO4 | 213,89 g/mol
Kilde til perjodsyre, som et analytisk reagens og som et oxidationsmiddel. Natriummetaperjodat bruges som et oxidationsreagens involveret i oxidationen af cellulose. Det er involveret i spaltningen af vicinale dioler for at fremstille to aldehyder. Denne oxidation bruges almindeligvis til selektivt at mærke RNA, saccharider og andre forbindelser med vicinale dioler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7790-28-5
Molekylær formel INaO4
Molekylvægt (g/mol) 213.89
MDL nummer MFCD00003534
InChI nøgle JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC navn natrium; periodat
SMIL [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium metaperiodate
Smeltepunkt 300 °C (dekomponering)
Farve Farveløs
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, svovlsyre, salpetersyre og eddikesyre.
Formel vægt 213.89
Procent renhed 98%
Grad Ungraded
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Udseende Farveløst pulver
Tæthed 4,174 g/cm3
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium metaperiodate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metaperiodate