Få mere at vide
Natriummetaborattetrahydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Metaborate Tetrahydrate |
| CAS | 10555-76-7 |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | BNaO2 . 4(H2O) |
| InChI formel | InChI=1S/BO2.Na.4H2O/c2-1-3;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;; |
| SMIL | O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O |
| IUPAC navn | natrium; oxido(oxo)boran; tetrahydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.86 |
| Formel vægt | 138.0312 |