Få mere at vide
Natriummetaborat tetrahydrat, teknologi.
Artikelnummer. 11324267
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324267 1 kg 1kg
11314267 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036736.A1
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10555-76-7 | BH8NaO6 | 137,86 g/mol
Natriummetaborat-tetrahydrat bruges I tekstilindustrien bruges det som tilsætningsstoffer, proceshjælp og flammehæmmende middel. I den kemiske industri bruges det til at fremstille borsyre. Andre anvendelser omfatter fortykningsmiddel, konserveringsmiddel og fotografisk kemikalie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10555-76-7
Molekylær formel BH8NaO6
Molekylvægt (g/mol) 137.86
MDL nummer MFCD00149205
InChI nøgle JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate
PubChem CID 23694267
IUPAC navn natrium;oxido(oxo)boran;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metaborate tetrahydrate
Smeltepunkt ∼53 °C (dekomponering)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 137,86 (65,80 Vandfri)
Grad Teknisk