Få mere at vide
Sodium metaborate tetrahydrate, 98%
Artikelnummer. 11429393
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429393 10,000 g 10000g
11409393 500 g 500g
11419393 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429393 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11803.0C
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10555-76-7 | BH8NaO6 | 137.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10555-76-7
Molekylær formel BH8NaO6
Molekylvægt (g/mol) 137.86
MDL nummer MFCD00149205
InChI nøgle JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate
PubChem CID 23694267
IUPAC navn natrium;oxido(oxo)boran;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metaborate tetrahydrate
Smeltepunkt ∽53°C (decomposition)
Mængde 10,000 g
Formel vægt 137.86 (65.80 Anhydrous)
Procent renhed 98%