Få mere at vide
Natriummetaborat tetrahydrat, 98%
Artikelnummer. 11409393
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409393 500 g 500g
11419393 2500 g 2500g
11429393 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409393 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11803.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10555-76-7 | BH8NaO6 | 137,86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10555-76-7
Molekylær formel BH8NaO6
Molekylvægt (g/mol) 137.86
MDL nummer MFCD00149205
InChI nøgle JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate
PubChem CID 23694267
IUPAC navn natrium;oxido(oxo)boran;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metaborate tetrahydrate
Smeltepunkt ∽53 °C (dekomponering)
Mængde 500 g
Formel vægt 137,86 (65,80 Vandfri)
Procent renhed 98%
Lugt Lugtfri
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metaborate tetrahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metaborate tetrahydrate