Få mere at vide
Natriummetaborattetrahydrat, 98,5%, ekstra rent
Artikelnummer. 10666974 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10666974 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10062640 500 g Plastflaske 500g
13448468 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10666974 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211630025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 DKK
    880.61 DKK / 2.5kg
    Spare 29.39 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10555-76-7 | BH8NaO6 | 137,86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10555-76-7
Molekylær formel BH8NaO6
Molekylvægt (g/mol) 137.86
MDL nummer MFCD00149205
InChI nøgle JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate
PubChem CID 23694267
SMIL O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metaborate tetrahydrate
Smeltepunkt 57,0 °C
Navn note P.A.
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 98.5%
Lineær formel NaBO2·4H2O
Merck Index 10,8477
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 41,9% (20 °C)
IUPAC navn natrium;oxido(oxo)boran;tetrahydrat
Formel vægt 137.86
Procent renhed 98.5%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metaborate tetrahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.