Få mere at vide
Fisher Chemical 500GR Sodium metaborate, extra pure, SLR
Brand: Fisher Chemical S/5280/53
500GR Sodium metaborate, extra pure, SLR
Beskrivelse
Sikkerhed og håndtering
- Sodium metaborate tetrahydrate
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.