Learn More
Sodium Metabisulfite, TRC
Product Code. 17952825
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
17952825 50 g 50g
17930725 10 g 10g
17934425 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17952825 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS66706050G
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-57-4
Molecular Formula 2 Na . O5 S2
Molecular Weight (g/mol) 190.11
Synonym Sodium metabisulfite, sodium disulfite
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Quantity 50 g
InChI Formula InChI=1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Formula Weight 189.8983
Chemical Name or Material Sodium Metabisulfite
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.