Få mere at vide
Natriummetabisulfit, TRC
Artikelnummer. 17930725
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17930725 10 g
17952825 50 g
17934425 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17930725 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS66706010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-57-4
Molekylær formel 2 Na . O5 S2
Molekylvægt (g/mol) 190.11
Synonym Sodium metabisulfite, sodium disulfite
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Metabisulfite
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Formel vægt 189.8983