Få mere at vide
Natriummetabisulfit, SO{2} 58,5% min
Artikelnummer. 11347698
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347698 500 g 500g
11337698 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033375.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7681-57-4 ∣ Na2O5S2 ∣ 190,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-57-4
Molekylær formel Na2O5S2
Molekylvægt (g/mol) 190.09
MDL nummer MFCD00167602
InChI nøgle LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC navn dinatrium(sulfinatooxy)sulfinat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metabisulfite
Smeltepunkt >300 °C
Farve Hvid til gul
pH 3,5 til 5,0
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Lugt Som rådne æg
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Tæthed 1.480 g/mL
Merck Index 14,8638
Opløselighedsinformation Fritopløselig i vand, glycerol; Let opløselig i alkohol
Formel vægt 190.1
Grad Ubedømt
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) SO2 58.5% min.