Få mere at vide
Natriummetabisulfit, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Artikelnummer. 15653440
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
50kg
5kg
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15653440 5 kg 5kg
15633440 500 g 500g
15613440 1 kg 1kg
15623440 2.5 kg 2.5kg
15663440 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15643440 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15653440 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 314485KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., tør, 98-100,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-57-4
Molekylær formel Na2O5S2
Molekylvægt (g/mol) 190.09
MDL nummer MFCD00167602
InChI nøgle LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC navn dinatrium(sulfinatooxy)sulfinat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Metabisulfite
Navn note Reag. Ph. Eur.
Fysisk form Dry
Mængde 5 kg
Lineær formel Na2S2O5
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 190,11 g/mol
Procent renhed 98 til 100,5%
Grad ACS/puriss. pa