Få mere at vide
Natriummetabisulfit, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Description
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Metabisulfite |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. |
| Fysisk form | Dry |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | Na2S2O5 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 190,11 g/mol |
| Procent renhed | 98 til 100,5% |
| Grad | ACS/puriss. pa |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium metabisulfite
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium metabisulphite