Få mere at vide
Natriummetabisulfit, Puriss., opfylder analytiske specifikationer på BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, tørt, 97-100,5 %, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15691330
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15691330 4 x 5 kg Pakke med 4
15601340 500 g 500g
15671330 1 kg 1kg
15611340 5 kg 5kg
15621340 6 x 1 kg Pakke med 6
15681330 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15691330 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 134594X5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5135.00 DKK
    4551.73 DKK / Pakke med 4
    Spare 583.27 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, tør, 97-100,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-57-4
Molekylær formel Na2O5S2
Molekylvægt (g/mol) 190.09
MDL nummer MFCD00167602
InChI nøgle LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC navn dinatrium(sulfinatooxy)sulfinat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Metabisulfite
Navn note Opfylder analytiske specifikationer fra Ph. Eur.BP, NF, FCC
Fysisk form Solid
Mængde 4 x 5 kg
Lineær formel Na2S2O5
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 190.11
Procent renhed 65,0 til 67,4 % (SO2-basis)
Grad puriss.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metabisulfite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.