Få mere at vide
Natriummetabisulfit, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, tør, 97-100,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15671330 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15671330 1 kg 1kg
15601340 500 g 500g
15611340 5 kg 5kg
15621340 6 x 1 kg Pakke med 6
15691330 4 x 5 kg Pakke med 4
15681330 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15671330 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 134591KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, tør, 97-100,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-57-4
Molekylær formel Na2O5S2
Molekylvægt (g/mol) 190.09
MDL nummer MFCD00167602
InChI nøgle LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC navn dinatrium(sulfinatooxy)sulfinat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Metabisulfite
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF, FCC
Fysisk form Dry
Mængde 1 kg
Lineær formel Na2S2O5
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 190.11g/mol
Procent renhed 97 to 100.5%
Grad puriss.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metabisulfite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.