Få mere at vide
Natriummetabisulfit NF/FCC granulær, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15548444
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Poly
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15548444 2.5 kg Poly 2.5kg
1 options
Artikelnummer. 15548444
Brand: Avantor Macron 777606
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Metabisulfite
CAS 7681-57-4
Fysisk form Granulat
Mængde 2.5 kg
Molekylær formel Na2O5S2
MDL nummer MFCD00167602
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
InChI nøgle LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
IUPAC navn dinatrium(sulfinatooxy)sulfinat
Molekylvægt (g/mol) 190.09
PubChem CID 656671
Formel vægt 190.11
Grad FCC/NF
Emballage Poly
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metabisulphite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium metabisulphite