Få mere at vide
Natriummetabisulfit, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11484642 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11484642 100 g
11404652 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484642 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02191438.1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Forskere stoler på. Natriummetabisulfit MP Biomedicals er ACS-reagenskvalitet med en renhed over 97%. MP Biomedicals Har leveret kvalitetsbiokemikalier i over 50 år.
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-57-4
Molekylær formel Na2O5S2
Molekylvægt (g/mol) 190.09
MDL nummer MFCD00167602
InChI nøgle LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC navn dinatrium(sulfinatooxy)sulfinat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Tekniske data
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Formel vægt 190,11 g/mol
Procent renhed ≥97.0%
Grad ACS-reagens