Få mere at vide
Sodium Metabisulfite, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10438420 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10438420 500 g 500g
10736111 1 kg 1kg
10223970 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10438420 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/5240/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Sodium Metabisulfite, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-57-4
Molekylær formel Na2O5S2
Molekylvægt (g/mol) 190.09
MDL nummer MFCD00167602
InChI nøgle LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC navn disodium (sulfinatooxy)sulfinate
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spezifikation
Smeltepunkt 150°C
Farve White
pH 4 to 6
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Formel vægt 190.1g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metabisulfite
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.