Få mere at vide
Natriummetabisulfit, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10233970 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10233970 500 g 500g
10598820 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10233970 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/5250/53
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7681-57-4 | Molekylformel: Na2O5S2 | Molekylvægt: 190,09 g/mol
Natriummetabisulfit, certificeret AR til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-57-4
Molekylær formel Na2O5S2
Molekylvægt (g/mol) 190.09
MDL nummer MFCD00167602
InChI nøgle LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC navn dinatrium(sulfinatooxy)sulfinat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 150 °C
Farve Hvid
pH 4 til 6
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
Emballage Plast pulver krukke
Formel vægt 190,1 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metabisulfite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.