Få mere at vide
Natriummetabisulfit, til analyse
Artikelnummer. 10062473 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10062473 500 g Plastflaske 500g
10459920 1 kg Plastflaske 1kg
10033023 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10062473 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223075000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00 DKK
    320.90 DKK / 500g
    Spare 10.10 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Reduktionsreagens | CAS: 7681-57-4 | Na2O5S2 | 190,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-57-4
Molekylær formel Na2O5S2
Molekylvægt (g/mol) 190.09
MDL nummer MFCD00167602
InChI nøgle LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC navn dinatrium(sulfinatooxy)sulfinat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metabisulfite
Smeltepunkt 150,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Lineær formel Na2S2O5
Merck Index 15, 8724
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 540 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselig i glycerol, let opløselig i alkohol
Formel vægt 190.1
Procent renhed ≥58,5% (SO2)
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Tæthed 1.4800g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metabisulfite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.