Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium metabisulfite |
| Smeltepunkt | 150,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 2.5 kg |
| Lineær formel | Na2S2O5 |
| Merck Index | 15, 8724 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 540 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselig i glycerol, let opløselig i alkohol |
| Formel vægt | 190.1 |
| Procent renhed | ≥58,5% (SO2) |
| Vis mere |