Få mere at vide
Natriummetabisulfit, ACS, 97% min
Artikelnummer. 11339247
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339247 2.5 kg 2.5kg
11329247 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040115.A4
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 7681-57-4 ∣ Na2O5S2 ∣ 190,09 g/mol
Natriummetabisulfit bruges som aktiv ingrediens i campden-tabletter, som rengøringsmiddel til drikkevandsmembraner i omvendt osmose, som konserveringsmiddel og antioxidant i fødevarer. Det fungerer også som korrosionshæmmer i olie- og gasindustrien, som blegemiddel ved produktion af kokoscreme, som kilde til svovldioxid og i ødelæggelse af cyanid i kommercielle guldcyanideringsprocesser. Det anvendes til udfældning af guld fra aursyre samt i spildevandsbehandling til at fjerne hexavaent krom som trivalent krom ved udfældning efter reduktion. Derudover bruges det i fotografering. Derudover fungerer det som en iltrenser til at fjerne den opløste ilt i spildevand og i rør.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-57-4
Molekylær formel Na2O5S2
Molekylvægt (g/mol) 190.09
MDL nummer MFCD00167602
InChI nøgle LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC navn dinatrium(sulfinatooxy)sulfinat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metabisulfite
Smeltepunkt >300 °C
Navn note Til analyse ACS
Farve Hvid til gul
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 2.5 kg
Lugt Gennemtrængende
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Udseende Hvidt til bleg gult pulver/flage/krystallinsk/perler
Analyseprocentområde 97% min.
Tæthed 1.48
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol og glycerol.
Formel vægt 190.1
Procent renhed ≥97%
Grad ACS