Få mere at vide
Natriummetabisulfit, ACS, 97% min
Artikelnummer. 11329247
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329247 500 g 500g
11339247 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040115.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7681-57-4 | Na2O5S2 | 190,09 g/mol
Natriummetabisulfit bruges som aktiv ingrediens i campden-tabletter, som rengøringsmiddel til drikkevandsmembraner med omvendt osmose, som konserveringsmiddel og antioxidant i fødevarer. Det virker også som en korrosionsinhibitor i olie- og gasindustrien, som et blegemiddel i produktionen af kokosnøddecreme, som kilde til svovldioxid og i ødelæggelsen af cyanid i kommercielle guldcyanideringsprocesser. Det bruges i udfældningen af guld fra aurinsyre samt i spildevandsbehandlingen til at fjerne hexavaent krom som trivalent krom ved udfældning efter reduktion. Desuden bruges det til fotografering. Derudover spiller den som en iltfjerner for at fjerne den opløste ilt i spildevand og i rør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-57-4
Molekylær formel Na2O5S2
Molekylvægt (g/mol) 190.09
MDL nummer MFCD00167602
InChI nøgle LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC navn dinatrium(sulfinatooxy)sulfinat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metabisulfite
Smeltepunkt >300°C
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid til gul
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 97% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol and glycerol.
Formel vægt 190.1
Grad ACS
Lugt Pungent
Følsomhed Air and moisture sensitive
Udseende White to pale yellow powder/flake/crystalline/beads
Tæthed 1.48 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metabisulfite, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metabisulfite