Få mere at vide
Sodium Metabisulfite, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium metabisulfite |
| Smeltepunkt | >150°C |
| Farve | Colorless |
| pH | 3.5 to 5.0 (at 50.00g/L 20°C) |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 5 kg |
| Lineær formel | Na2S2O5 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 190.11g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Vis mere |