Få mere at vide
Natriummetabisulfit, 97%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Applikationer
Natriummetabisulfit bruges som aktiv ingrediens i campden-tabletter, som rengøringsmiddel til drikkevandsmembraner i omvendt osmose, som konserveringsmiddel og antioxidant i fødevarer. Det fungerer også som korrosionshæmmer i olie- og gasindustrien, som blegemiddel ved produktion af kokoscreme, som kilde til svovldioxid og i ødelæggelse af cyanid i kommercielle guldcyanideringsprocesser. Det anvendes til udfældning af guld fra aursyre samt i spildevandsbehandling til at fjerne hexavaent krom som trivalent krom ved udfældning efter reduktion. Derudover bruges det i fotografering. Derudover fungerer det som en iltrenser til at fjerne den opløste ilt i spildevand og i rør.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol og glycerol.
Bemærk
Fugt- og luftfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium metabisulfite |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| pH | 3,5 til 5,0 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 10,000 g |
| Lugt | Som rådne æg |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Tæthed | 1.48 |
| Lineær formel | Na2S2O5 |
| Merck Index | 14,8638 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium metabisulphite
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium metabisulphite