Få mere at vide
Natriummetabisulfit, 97%
Artikelnummer. 11403597
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403597 2500 g 2500g
11493587 500 g 500g
11413597 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17351.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7681-57-4 ∣ Na2O5S2 ∣ 190,09 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Applikationer
Natriummetabisulfit bruges som aktiv ingrediens i campden-tabletter, som rengøringsmiddel til drikkevandsmembraner i omvendt osmose, som konserveringsmiddel og antioxidant i fødevarer. Det fungerer også som korrosionshæmmer i olie- og gasindustrien, som blegemiddel ved produktion af kokoscreme, som kilde til svovldioxid og i ødelæggelse af cyanid i kommercielle guldcyanideringsprocesser. Det anvendes til udfældning af guld fra aursyre samt i spildevandsbehandling til at fjerne hexavaent krom som trivalent krom ved udfældning efter reduktion. Derudover bruges det i fotografering. Derudover fungerer det som en iltrenser til at fjerne den opløste ilt i spildevand og i rør.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol og glycerol.
Bemærk
Fugt- og luftfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-57-4
Molekylær formel Na2O5S2
Molekylvægt (g/mol) 190.09
MDL nummer MFCD00167602
InChI nøgle LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC navn dinatrium(sulfinatooxy)sulfinat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metabisulfite
Smeltepunkt >300 °C
pH 3,5 til 5,0
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 2500 g
Lugt Som rådne æg
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Tæthed 1.48
Lineær formel Na2S2O5
Merck Index 14,8638
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol og glycerol.
Formel vægt 190.1
Procent renhed 97%
Grad Ubedømt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metabisulfite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metabisulfite