Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium metabisulfite |
| Smeltepunkt | 150,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 5 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 97% min. (Jodimetri) |
| Lineær formel | Na2S2O5 |
| Merck Index | 15, 8770 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 540 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselig i glycerol, let opløselig i alkohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium metabisulfite
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.