Få mere at vide
Natriummetabisulfit, ≥97,0%, (ACS reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11494642 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11494642 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11494642 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219143801
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
ACS reagent grade sodium metabisulfite for laboratory and research applications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Metabisulfite
CAS 7681-57-4
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde ≥97.0%
Molekylær formel Na2O5S2
MDL nummer MFCD00167602
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
InChI nøgle LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
IUPAC navn dinatrium(sulfinatooxy)sulfinat
Molekylvægt (g/mol) 190.09
PubChem CID 656671
Formel vægt 190.1
Procent renhed 99.0%
Grad ACS-reagens