Få mere at vide
Sodium Meta-Silicate, 9-Hydrate, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558184 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15558184 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 15558184 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 386801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiske identifikatorer
CAS 13517-24-3
Molekylær formel H18Na2O12Si
Molekylvægt (g/mol) 284.197
InChI nøgle PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate nonahydrate, unii-d8d44215lz, sodium silicate nonahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, nonahydrate, disodium oxosilanebis olate nonahydrate, 2na.so3i.9h2o, sodium meta-silicate nonahydrate, disodium oxosilanediolate nonahydrate, disodium dioxido oxo silane nonahydrate, sodium oxosilanebis olate-water 1/9
PubChem CID 61639
IUPAC navn disodium;dioxido(oxo)silane;nonahydrate
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Meta-Silicate
Navn note 9-Hydrate
Mængde 500 g
Formel vægt 284.2
Grad BAKER ANALYZED™ Reagent
Emballage Poly Bottle
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium meta-Silicate, 9-Hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium meta-Silicate, 9-Hydrate