Få mere at vide
Natrium (Meta) Periode, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15653010 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
6 x 500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15653010 6 x 500 g Pakke med 6
15633010 100 g 100g
15643010 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15653010 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 303236X500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-28-5
Molekylær formel INaO4
Molekylvægt (g/mol) 213.89
MDL nummer MFCD00003534
InChI nøgle JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC navn natrium; periodat
SMIL [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium (Meta)Periodate
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Mængde 6 x 500 g
Lineær formel NaIO4
FN nummer UN3085
Formel vægt 213.89
Procent renhed ≥99.8%
Grad ACS/puriss. pa