Få mere at vide
Sodium meta-Periodate, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568164 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
125 g
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
125g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15568164 500 g Poly flaske 500g
15172017 125 g Poly flaske 125g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15568164 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 375601
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-28-5
Molekylær formel INaO4
Molekylvægt (g/mol) 213.89
MDL nummer MFCD00003534
InChI nøgle JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
SMIL [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium meta-Periodate
Mængde 500 g
Renhedsgrad noter Opfylder ACS' krav til kemikalier i reagensen
IUPAC navn natrium; periodat
Formel vægt 213.89
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 3.87kg