Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium meta-Bisulfite |
| CAS | 7681-57-4 |
| Mængde | 2.5 kg |
| Molekylær formel | Na2O5S2 |
| MDL nummer | MFCD00167602 |
| Synonym | sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis |
| InChI nøgle | LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O |
| IUPAC navn | dinatrium(sulfinatooxy)sulfinat |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.09 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium metabisulphite
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium metabisulphite