Få mere at vide
Sodium (meta)arsenite concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M NaAsO2, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15695230 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15695230 1 Pc. Hver
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15695230 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 381501EA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium (meta)arsenite concentrate
CAS 7784-46-5
Mængde 1 Pc.
Molekylær formel AsNaO2
Lineær formel NaAsO2
MDL nummer MFCD00003472
FN nummer UN1686
Synonym sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c
InChI nøgle PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [O-][As]=O.[Na+]
IUPAC navn sodium;oxoarsinite
Molekylvægt (g/mol) 129.909
PubChem CID 443495
ChEBI CHEBI:29678
Formel vægt 129.91g/mol