Få mere at vide
Natriumkviksølvamalgam, ca. 20% natrium
Artikelnummer. 10751714 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10751714 10 g Glasflaske 10g
10186703 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10751714 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388460100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 11110-52-4 | HgNa | 223,582 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11110-52-4
Molekylær formel HgNa
Molekylvægt (g/mol) 223.582
MDL nummer MFCD00210362
InChI nøgle MJGFBOZCAJSGQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium amalgam, sodium mercury amalgam, sodium mercury, sodium-amalgam, mercury sodium, sodium mercury amalgam, beads, na 10 %, sodium mercury amalgam, beads trace metals basis, na 5 %, sodium mercury amalgam, beads trace metals basis, na 20 %
PubChem CID 9837419
IUPAC navn kviksølv;natrium
SMIL [Na].[Hg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium mercury amalgam
Farve Grå
Mængde 10 g
Emballage Glasflaske
Form Brikker
Merck Index 15, 8713
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium mercury amalgam, ca. 20% sodium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.