Få mere at vide
Sodium Lactate Solution, Extra Pure, SLR, about 60% (w/w) Solution, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10213970 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10213970 500 mL Amber glass bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 10213970 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/5161/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kogepunkt 140°C
Smeltepunkt 17.2°C
CAS 72-17-3
Farve Yellow
pH 7
Fysisk form Viscous Liquid
Mængde 500 mL
Molekylær formel C3H5NaO3
MDL nummer 66576
Synonym sodium lactate, lactic acid sodium salt, monosodium lactate, sodium dl-lactate, lacolin, per-glycerin, lactic acid, monosodium salt, sodium alpha-hydroxypropionate, monosodium 2-hydroxypropanoate, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt
InChI nøgle NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC(C(=O)[O-])O.[Na+]
IUPAC navn sodium;2-hydroxypropanoate
Molekylvægt (g/mol) 112.06
PubChem CID 23666456
ChEBI CHEBI:75228
Emballage Amber glass bottle
Damptryk 14mmHg at 20°C
Tæthed Vapor Density: 0.7